Få mere at vide
Trimethoprim-d9 (Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethoprim D9 (trimethoxy D9) |
| CAS | 1189460-62-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C14 D9 H9 N4 O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Trimethoprim D9 (trimethoxy D9), 2,4-Pyrimidinediamine','5-[[3,4,5-tri(methoxy-d3)phenyl]methyl]-, 5-[[3,4,5-Tris(trideuteriomethoxy)phenyl]methyl]pyrimidine-2,4-diamine, Trimethoprim D9 (trimethoxy D9), 2,4-Pyrimidinediamine','5-[[3,4,5-tri(methoxy-d3)phenyl]methyl]-, 5-[[3,4,5-Tris(trideuteriomethoxy)phenyl]methyl]pyrimidine-2,4-diamine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N4O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)/i1D3,2D3,3D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC([2H])([2H])[2H])c1OC([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 5-[[3,4,5-tris(trideuteriomethoxy)phenyl]methyl]pyrimidine-2,4-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 299.37 |
| Vis mere |