missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Trimethoprim-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethoprim-d3 |
| CAS | 1189923-38-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C14 D5 H15 N4 O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Trimethoprim D3 (4-methoxy D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N4O3.2H/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15;;/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18);;/i3D3;2*1+1 |
| SMIL | [2H].[2H].[2H]C([2H])([2H])Oc1c(OC)cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc1OC |
| IUPAC navn | 5-[[3,5-dimethoxy-4-(trideuteriomethoxy)phenyl]methyl]pyrimidine-2,4-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.364 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?