Få mere at vide
Trimethoprim, 99,8 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11485482 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485482 1 g 1g
11495482 5 g 5g
11405492 25 g 25g
11415492 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11485482 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219552701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    404.00 DKK
    383.96 DKK / 1g
    Spare 20.04 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 738-70-5
Molekylær formel C14H18N4O3
Molekylvægt (g/mol) 290.323
InChI nøgle IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-Diamino-5-[3,4,5-trimethoxy-benzyl]pyrimidine
PubChem CID 5578
ChEBI CHEBI:45924
IUPAC navn 5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]pyrimidin-2,4-diamin
SMIL COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CC2=CN=C(N=C2N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethoprim
Type Trimethoprim
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 0.998
Formel vægt 290.3