Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Trimethoprim, 98%
Artikelnummer. 15345602 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15345602 5 g 5g
15780889 25 g 25g
15790889 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15345602 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 455120050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    745.00 DKK
    630.65 DKK / 5g
    Spare 114.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Trimethoprim, CAS # 738-70-5, er en trimethoxybenzyl-pyrimidin, der bruges som antimikrobielt middel. | CAS: 738-70-5 | C14H18N4O3 | 290,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Trimethoprim er en syntetisk pyrimidinanalog, der binder dihydrofolat-reduktase og hæmmer syntesen af folinsyre; når det parres med sulfamethoxazol, øges dets aktivitet• Trimethoprim har antibakterielle og antiprotozoale egenskaber
Applikationer
•Trimethoprim hæmmer omdannelsen af para-aminobenzoesyre (PABA) til folinsyre nær slutningen af syntesevejen og kan bruges til at studere relaterede effekter
•Trimethoprim er blevet radiomærket og brugt til at spore infektionsveje, og det er også blevet brugt eksperimentelt som et fluorescerende mærke til at kvantificere dihydrofolat-reduktase-ekspression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 738-70-5
Molekylær formel C14H18N4O3
Molekylvægt (g/mol) 290.32
InChI nøgle IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoprim, proloprim, trimpex, bactramin, monotrim, monotrimin, trimetoprim, trimopan, monoprim, syraprim
PubChem CID 5578
ChEBI CHEBI:45924
IUPAC navn 5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]pyrimidin-2,4-diamin
SMIL COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CC2=CN=C(N=C2N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethoprim
Smeltepunkt 234,0 °C til 236,0 °C
Tab ved tørring 0,5% maks. (105 °C, 4 t)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
Formel vægt 290.32
Procent renhed 98%