Få mere at vide
Trimethoprim 3-N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethoprim 3-N-Oxide |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N4O4/c1-20-10-5-8(6-11(21-2)12(10)22-3)4-9-7-17-14(16)18(19)13(9)15/h5-7H,4,15H2,1-3H3,(H2,16,17) |
| Formel vægt | 306.1328 |