Få mere at vide
Melford Trimethoprim
Artikelnummer. 30018874
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018874 5 g
30018873 25 g
30018872 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018874 Leverandør Melford Leverandørnr. T590005.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Trimethoprim er et bakteriostatisk antibiotikum, der hæmmer bakteriel dihydrofolatreduktase, et enzym involveret i syntesen af tetrahydrofolsyre.
Trimethoprim er et bakteriostatisk antibiotikum, der hæmmer bakteriel dihydrofolatreduktase, et enzym involveret i syntesen af tetrahydrofolsyre. Denne syre er afgørende for produktionen af nukleinsyrer (DNA og RNA) i bakterier. Ved at blokere dette enzym forstyrrer trimethoprim folatsyntesevejen, hvilket fører til hæmning af bakteriel vækst. Trimethoprim bruges ofte som et selektivt middel i dyrkningsmedier til at isolere bakterier, der er følsomme over for dette antibiotikum. Dets tilstedeværelse i dyrkningsmediet muliggør specifik isolering af bakterier, der mangler resistens over for trimethoprim.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethoprim
CAS 738-70-5
Mængde 5 g
Molekylær formel C14H18N4O3