Få mere at vide
Trimethoprim-13C3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethoprim-13C3 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N4O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)/i7+1,9+1,13+1 |
| Formel vægt | 293.148 |