Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Trimethoprim
Artikelnummer. 15455319
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15455319 5 g 5g
15445319 1 g 1g
15465319 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15455319 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J63053.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    783.59 DKK
    704.65 DKK / 5g
    Spare 78.94 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Trimethoprim, CAS # 738-70-5, er en trimethoxybenzyl-pyrimidin, der bruges som antimikrobielt middel. | CAS: 738-70-5 | C14H18N4O3
En antibakteriel og hæmmer af formylering. Dihydrofolatreduktasehæmmer med selektivitet for prokaryotenzymet. Trimethoprim er et antibiotikum, der indgår i behandling af urinvejsinfektioner, mellemøreinfektioner og rejsediarré. Det er forbundet med sulfamethoxazol og forstyrrer den cellulære metabolisme af folinsyre i bakteriecellen ved at blokere biosyntesen af nukleotider. Derudover bruges det også til at behandle og forebygge Pneumocystis jiroveci-lungebetændelse.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Trimethoprim is a synthetic pyrimidine analog that binds dihydrofolate-reductase and inhibits the synthesis of folic acid; when paired with sulfamethoxazole, its activity is enhanced
  • Trimethoprim has antibacterial and antiprotozoal properties
Applications
  • Trimethoprim inhibits the conversion of para-aminobenzoic acid (PABA) to folic acid near the end of the synthesis pathway and can be used to study related effects
  • Trimethoprim has been radiolabeled and used to trace routes of infection, and it also has been used experimentally as a fluorescent labeler to quantify dihydrofolate-reductase expression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 738-70-5
Molekylær formel C14H18N4O3
Synonym 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine
Tekniske data
Mængde 5 g
Oversigt White
Indhold og opbevaring 2°C to 8°C
Format Powder
Til brug med (applikation) An antibacterial and inhibitor of formylation. Dihydrofolate reductase inhibitor with selectivity for the prokaryote enzyme
Formel vægt 290.32g/mol
Smeltepunkt 199°C to 203°C
Opløselighed Trimethoprim is soluble in water at 0.4 mg/ml; It is also soluble in DMSO at 50 mg/ml and chloroform at 18.2 mg/ml
Produkttype Signal Transduction Reagent
Form Powder
Beilstein 625127
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethoprim
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethoprim