Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Trimethoprim
Artikelnummer. 15445319
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15445319 1 g 1g
15455319 5 g 5g
15465319 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15445319 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J63053.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Trimethoprim, CAS # 738-70-5, er en trimethoxybenzyl-pyrimidin, der bruges som antimikrobielt middel. | CAS: 738-70-5 | C14H18N4O3
En antibakteriel og hæmmer af formylering. Dihydrofolatreduktasehæmmer med selektivitet for prokaryotenzymet. Trimethoprim er et antibiotikum, der indgår i behandling af urinvejsinfektioner, mellemøreinfektioner og rejsediarré. Det er forbundet med sulfamethoxazol og forstyrrer den cellulære metabolisme af folinsyre i bakteriecellen ved at blokere biosyntesen af nukleotider. Derudover bruges det også til at behandle og forebygge Pneumocystis jiroveci-lungebetændelse.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Generel beskrivelse
  • Trimethoprim er en syntetisk pyrimidinanalog, der binder dihydrofolat-reduktase og hæmmer syntesen af folinsyre; når den kombineres med sulfamethoxazol, øges dens aktivitet.
  • Trimethoprim har antibakterielle og antiprotozoale egenskaber
Applikationer
  • Trimethoprim hæmmer omdannelsen af paraaminobenzoesyre (PABA) til folinsyre nær slutningen af syntesevejen og kan bruges til at studere relaterede effekter
  • Trimethoprim er blevet radiomærket og brugt til at spore infektionsveje, og det er også blevet brugt eksperimentelt som en fluorescerende mærkningsmetode til at kvantificere dihydrofolat-reduktase-ekspression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 738-70-5
Molekylær formel C14H18N4O3
Synonym 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine
Tekniske data
Mængde 1 g
Oversigt Hvid
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Format Powder
Til brug med (applikation) En antibakteriel og hæmmer af formylering. Dihydrofolatreduktasehæmmer med selektivitet for prokaryoteenzymet
Formel vægt 290,32g/mol
Smeltepunkt 199 °C til 203 °C
Opløselighed Trimethoprim er opløseligt i vand ved 0,4 mg/ml; Det er også opløseligt i DMSO ved 50 mg/ml og kloroform ved 18,2 mg/ml
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
Beilstein 625127
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethoprim
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethoprim