Få mere at vide
Trimethobenzamidhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30454067
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30454067 1 g
1 options
Artikelnummer. 30454067 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7958451G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethobenzamide Hydrochloride
CAS 554-92-7
Molekylær formel C21 H28 N2 O5 . Cl H
Mængde 1 g
Synonym Benzamide','N-[[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-3,4,5-trimethoxy-','hydrochloride (1:1), Benzamide','N-[[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-3,4,5-trimethoxy-','monohydrochloride (9CI), Benzamide','N-[p-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzyl]-3,4,5-trimethoxy-','hydrochloride (6CI,7CI), Benzamide','N-[p-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzyl]-3,4,5-trimethoxy-','monohydrochloride (8CI), 4-(2-Dimethylaminoethoxy)-N-(3,4,5-trimethoxybenzoyl)benzylamine hydrochloride, Anaus, N-[p-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzyl]-3,4,5-trimethoxybenzamide hydrochloride, Ro 2-9578, Tigan, Tigan hydrochloride, Trimethobenzamide hydrochloride, Xametina
InChI formel InChI=1S/C21H28N2O5.ClH/c1-23(2)10-11-28-17-8-6-15(7-9-17)14-22-21(24)16-12-18(25-3)20(27-5)19(13-16)26-4;/h6-9,12-13H,10-11,14H2,1-5H3,(H,22,24);1H
SMIL Cl.COc1cc(cc(OC)c1OC)C(=O)NCc2ccc(OCCN(C)C)cc2
IUPAC navn N-[[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-3,4,5-trimethoxybenzamid; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 424.92
Formel vægt 424.1765