Få mere at vide
Trimethadon, TRC
Artikelnummer. 30456897
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30456897 2.5 g 2.5g
30449895 25 g -
30450132 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30456897 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7961552.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-48-0
Molekylær formel C6 H9 N O3
Molekylvægt (g/mol) 143.14
Synonym Trimethadione, 3,5,5-Trimethyloxazolidine-2,4-dione, 3,3,5-Trimethyl-2,4-diketooxazolidine, 3,5,5-Trimethyl-2,4-oxazolidinedione, Absentol, Edion, Epidione, Epixal, Minoaleviatin, NSC 15799, NSC 169503, Petidion, Petidon, Petilep, Pitmal, Ptimal, Tridion, Tridione, Tridone, Trimedal, Trimetadione, Trimethadion, Trimethadione, Trimethin, Trimetin, Trioxanona, Troxidone, 2,4-Oxazolidinedione, 3,5,5-trimethyl-
IUPAC navn 3,5,5-trimethyl-1,3-oxazolidin-2,4-dion
SMIL CN1C(=O)OC(C)(C)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethadione
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C6H9NO3/c1-6(2)4(8)7(3)5(9)10-6/h1-3H3
Formel vægt 143.0582