Få mere at vide
Trimethadione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethadione |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO3/c1-6(2)4(8)7(3)5(9)10-6/h1-3H3 |
| Formel vægt | 143.0582 |