Få mere at vide
Trimethadon, Mikromol™
Artikelnummer. 30051174
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30051174 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051174 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1669.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Trimethadion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethadione
CAS 127-48-0
Analyt- eller komponentnavne Trimethadione
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H9 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Trimethadione, 3,5,5-Trimethyloxazolidine-2,4-dione, 3,3,5-Trimethyl-2,4-diketooxazolidine, 3,5,5-Trimethyl-2,4-oxazolidinedione, Absentol, Edion, Epidione, Epixal, Minoaleviatin, NSC 15799, NSC 169503, Petidion, Petidon, Petilep, Pitmal, Ptimal, Tridion, Tridione, Tridone, Trimedal, Trimetadione, Trimethadion, Trimethadione, Trimethin, Trimetin, Trioxanona, Troxidone, 2,4-Oxazolidinedione, 3,5,5-trimethyl-
InChI formel InChI=1S/C6H9NO3/c1-6(2)4(8)7(3)5(9)10-6/h1-3H3
SMIL CN1C(=O)OC(C)(C)C1=O
IUPAC navn 3,5,5-trimethyl-1,3-oxazolidin-2,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 143.14
Mængde 250 mg
Formel vægt 143,0582 g/mol