Få mere at vide
Trimethadione, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494177
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16494177 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 16494177 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYA0092
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Trimethadione (3,5,5,-Trimethyloxazolidine-2,4-dione) is an oxazolidinedione anticonvulsant agent widely used against absences seizures. Trimethadione also is a T-type calcium channel blocker which has antihyperalgesic effects.
Trimethadione (3,5,5,-Trimethyloxazolidine-2,4-dione) is an oxazolidinedione anticonvulsant agent widely used against absences seizures. Trimethadione also is a T-type calcium channel blocker which has antihyperalgesic effects.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethadione
Fysisk form Solid
CAS 127-48-0
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H9NO3
Synonym 3,5,5,-Trimethyloxazolidine-2,4-dione
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 40 mg/mL (279.45 mM)
SMIL O=C(N1C)OC(C)(C)C1=O
Molekylvægt (g/mol) 143.14
Formel vægt 143.14
Procent renhed 98.0%