Få mere at vide
Trimetazidine N-Oxide Dihydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30050072
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050072 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050072 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0539.13
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Trimetazidine N-Oxide Dihydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimetazidine N-Oxide Dihydrochloride
CAS 2731228-51-4
Analyt- eller komponentnavne Trimetazidine N-Oxide Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H22 N2 O4 . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Trimetazidine N-Oxide Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O4.2ClH/c1-18-12-5-4-11(13(19-2)14(12)20-3)10-16(17)8-6-15-7-9-16;;/h4-5,15H,6-10H2,1-3H3;2*1H
SMIL Cl.Cl.COc1ccc(C[N+]2([O-])CCNCC2)c(OC)c1OC
IUPAC navn 1-oxido-1-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]piperazin-1-ium;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 355.26
Mængde 100 mg
Formel vægt 354.1113 g/mol