Få mere at vide
Trimetazidine N-Oxide Dihydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Trimetazidine N-Oxide Dihydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimetazidine N-Oxide Dihydrochloride |
| CAS | 2731228-51-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Trimetazidine N-Oxide Dihydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H22 N2 O4 . 2 Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Trimetazidine N-Oxide Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O4.2ClH/c1-18-12-5-4-11(13(19-2)14(12)20-3)10-16(17)8-6-15-7-9-16;;/h4-5,15H,6-10H2,1-3H3;2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.COc1ccc(C[N+]2([O-])CCNCC2)c(OC)c1OC |
| IUPAC navn | 1-oxido-1-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]piperazin-1-ium;dihydrochloride |
| Vis mere |