Få mere at vide
Trimetazidine Dihydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30448984
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30448984 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30448984 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7956105MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimetazidine Dihydrochloride
CAS 13171-25-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C14 H22 N2 O3 . 2 Cl H
Mængde 5 mg
Synonym Trimetazidine Dihydrochloride, Piperazine','1-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]-','dihydrochloride (9CI), Piperazine','1-(2,3,4-trimethoxybenzyl)-','dihydrochloride (7CI,8CI), 1-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)piperazine dihydrochloride, Kyurinett, S 4004, Vastarel, Vastarel F, Yoshimilon
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O3.2ClH/c1-17-12-5-4-11(13(18-2)14(12)19-3)10-16-8-6-15-7-9-16;;/h4-5,15H,6-10H2,1-3H3;2*1H
SMIL Cl.Cl.COc1ccc(CN2CCNCC2)c(OC)c1OC
IUPAC navn 1-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]piperazine;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 339.26
Formel vægt 338.1164
Procent renhed >95