Få mere at vide
Trimetazidine Dihydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17933786
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17933786 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17933786 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0539.000250
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Trimetazidine Dihydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimetazidine Dihydrochloride
CAS 13171-25-0
Analyt- eller komponentnavne Trimetazidine Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H22 N2 O3 . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Trimetazidine Dihydrochloride, Piperazine, 1-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]-, dihydrochloride (9CI), Piperazine, 1-(2,3,4-trimethoxybenzyl)-, dihydrochloride (7CI,8CI), 1-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)piperazine dihydrochloride, Kyurinett, S 4004, Vastarel, Vastarel F, Yoshimilon
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O3.2ClH/c1-17-12-5-4-11(13(18-2)14(12)19-3)10-16-8-6-15-7-9-16;;/h4-5,15H,6-10H2,1-3H3;2*1H
SMIL Cl.Cl.COc1ccc(CN2CCNCC2)c(OC)c1OC
IUPAC navn 1-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]piperazine;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 339.26
Mængde 250 mg
Formel vægt 338.1164 g/mol