missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Trimetazidine Dihydrochloride, LoGiCal

Artikelnummer. 30462619
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30462619 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30462619 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0539.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Trimetazidine Dihydrochloride
CAS 13171-25-0
Analyt- eller komponentnavne Trimetazidine Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H22 N2 O3 . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Trimetazidine Dihydrochloride, Piperazine, 1-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]-, dihydrochloride (9CI), Piperazine, 1-(2,3,4-trimethoxybenzyl)-, dihydrochloride (7CI,8CI), 1-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)piperazine dihydrochloride, Kyurinett, S 4004, Vastarel, Vastarel F, Yoshimilon
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O3.2ClH/c1-17-12-5-4-11(13(18-2)14(12)19-3)10-16-8-6-15-7-9-16;;/h4-5,15H,6-10H2,1-3H3;2*1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.Cl.COc1ccc(CN2CCNCC2)c(OC)c1OC
IUPAC navn 1-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]piperazine;dihydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 339.26
Mængde 10 mg
Formel vægt 338.1164 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.