Få mere at vide
Trimesinsyre, TRC
Artikelnummer. 30451863
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30451863 5 g
1 options
Artikelnummer. 30451863 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7956455G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimesinic Acid
CAS 554-95-0
Molekylær formel C9H6O6
Mængde 5 g
Synonym 1,3,5-Tricarboxybenzene, 5-Carboxyisophthalic Acid, NSC 3998
InChI formel InChI=1S/C9H6O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
SMIL OC(=O)c1cc(cc(c1)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn Benzen-1,3,5-tricarboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 210.14
Formel vægt 210.0164