Få mere at vide
Trimeprazine Sulphone N-Oxide Hydrochloride (Oxomemazine N-Oxide Hydrochloride), Mikromol™
Artikelnummer. 30050770
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050770 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050770 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0958.04
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Trimeprazine Sulphone N-Oxide Hydrochloride (Oxomemazine N-Oxide Hydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimeprazine Sulphone N-Oxide Hydrochloride
CAS 2731709-59-2
Analyt- eller komponentnavne Trimeprazine Sulphone N-Oxide Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H22 N2 O3 S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Trimeprazine Sulphone N-Oxide Hydrochloride, Oxomemazine N-Oxide Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H22N2O3S.ClH/c1-14(13-20(2,3)21)12-19-15-8-4-6-10-17(15)24(22,23)18-11-7-5-9-16(18)19;/h4-11,14H,12-13H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.CC(CN1c2ccccc2S(=O)(=O)c3ccccc13)C[N+](C)(C)[O-]
IUPAC navn 3-(5,5-dioxophenothiazin-10-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine oxide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 382.9
Mængde 100 mg
Formel vægt 382.1118 g/mol