Få mere at vide
Trimeprazine Sulfoxide N-Oxide (Trimeprazine N,S-Dioxide), Mikromol™
Artikelnummer. 30051157
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051157 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051157 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0958.070025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Trimeprazine Sulfoxide N-Oxide (Trimeprazine N,S-Dioxide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimeprazine Sulfoxide N-Oxide
CAS 2731414-77-8
Analyt- eller komponentnavne Trimeprazine Sulfoxide N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H22 N2 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-(Methylazomethyl)-N-isopropylbenzamide, Trimeprazine Sulfoxide N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C19H21ClN2O2.2ClH/c20-17-8-6-16(7-9-17)19(15-4-2-1-3-5-15)22-12-10-21(11-13-22)14-18(23)24;;/h1-9,19H,10-14H2,(H,23,24);2*1H
SMIL CC(CN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13)C[N+](C)(C)[O-]
IUPAC navn N,N,2-trimethyl-3-(5-oxophenothiazin-10-yl)propan-1-amine oxide
Molekylvægt (g/mol) 330.44
Mængde 25 mg
Formel vægt 330.1402 g/mol