missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Trimeprazine N-Oxide Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Trimeprazine N-Oxide Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimeprazine N-Oxide Hydrochloride |
| CAS | 2725579-25-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Trimeprazine N-Oxide Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H22 N2 O S . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | cis-Paroxetine Hydrochloride, N,N,beta-Trimethyl-10H-phenothiazine-10-propanamine N-Oxide Hydrochloride, Trimeprazine N-Oxide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O2/c1-12(18-2)14-9-6-10-15(11-14)16(17)13-7-4-3-5-8-13/h3-12H,1-2H8 |
| SMIL | Cl.CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)C[N+](C)(C)[O-] |
| IUPAC navn | N,N,2-trimethyl-3-phenothiazin-10-ylpropan-1-amine oxide;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?