Få mere at vide
Trimellitic anhydride chloride, 98%
Artikelnummer. 11373506
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11373506 25 g 25g
11383506 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373506 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14382.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1204-28-0 | C9H3ClO4 | 210.569 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1204-28-0
Molekylær formel C9H3ClO4
Molekylvægt (g/mol) 210.569
MDL nummer MFCD00005924
InChI nøgle NJMOHBDCGXJLNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimellitic anhydride chloride, 4-chloroformylphthalic anhydride, 4-chloroformyl phthalic anhydride, trimellitic acid anhydride chloride, anhydrotrimellitic acid chloride, 5-isobenzofurancarbonyl chloride, 1,3-dihydro-1,3-dioxo, trimellitic anhydride acid chloride, 4-chlorocarbonyl phthalic anhydride, 1,3-benzofurandione-5-carbonyl chloride, trimellitic anhydride monochloride
PubChem CID 70998
IUPAC navn 1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carbonylchlorid
SMIL C1=CC2=C(C=C1C(=O)Cl)C(=O)OC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimellitic anhydride chloride
Smeltepunkt 67°C to 69°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 610823
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 210.57
Procent renhed 98%