Få mere at vide
Tritellinsyre, TRC
Artikelnummer. 30456210
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30456210 50 g
1 options
Artikelnummer. 30456210 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79586050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimellic Acid
CAS 528-44-9
Molekylær formel C9H6O6
Mængde 50 g
Synonym 1,2,4-Tricarboxybenzene, 1,3,4-Benzenetricarboxylic Acid, 1,4,5-Benzenetricarboxylic Acid, 4-Carboxyphthalic Acid, Benzene-1,2,5-tricarboxylic Acid, ETM, F-TMA, NSC 72986, Trimellitic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H6O6/c10-7(11)4-1-2-5(8(12)13)6(3-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
SMIL OC(=O)c1ccc(C(=O)O)c(c1)C(=O)O
IUPAC navn Benzen-1,2,4-tricarboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 210.14
Formel vægt 210.0164