missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Trimedlure, TRC

Artikelnummer. 30456691
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456691 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456691 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8965151G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Trimedlure
CAS 12002-53-8
Molekylær formel C12H21ClO2
Mængde 1 g
Synonym 4(or 5)-chloro-2-methyl-Cyclohexanecarboxylic acid tert-butyl ester (7CI,8CI), Capilure, Polycore
InChI formel InChI=1S/C12H22O2.ClH/c1-9-7-5-6-8-10(9)11(13)14-12(2,3)4;/h9-10H,5-8H2,1-4H3;1H/p-1
SMIL CC1CC(CCC1C(=O)OC(C)(C)C)Cl
IUPAC navn tert-butyl 2-methylcyclohexane-1-carboxylate;chloride
Molekylvægt (g/mol) 232.75
Formel vægt 233.1314
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.