missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Trimebutine N-Oxide Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Trimebutine N-Oxide Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimebutine N-Oxide Hydrochloride |
| CAS | 2731998-25-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Trimebutine N-Oxide Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C22 H29 N O6 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 6beta-Oxycodol Hydrochloride, Trimebutine N-Oxide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C25H30INO3.ClH/c1-4-7-11-23-24(19-10-8-9-12-21(19)30-23)25(28)18-13-14-22(20(26)17-18)29-16-15-27(5-2)6-3;/h8-10,12-14,17H,4-7,11,15-16H2,1-3H3;1H |
| SMIL | Cl.CCC(COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)(c2ccccc2)[N+](C)(C)[O-] |
| IUPAC navn | N,N-dimethyl-2-phenyl-1-(3,4,5-trimethoxybenzoyl)oxybutan-2-amine oxide;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?