Få mere at vide
Trimebutine, Mikromol™
Artikelnummer. 30050339
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30050339 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30050339 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0417.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Trimebutine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimebutine
CAS 39133-31-8
Analyt- eller komponentnavne Trimebutine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H29 N O5
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Trimebutine, 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid 2-(dimethylamino)-2-phenylbutyl ester, (+/-)-Trimebutine, BRL-9476
InChI formel InChI=1S/C22H29NO5/c1-7-22(23(2)3,17-11-9-8-10-12-17)15-28-21(24)16-13-18(25-4)20(27-6)19(14-16)26-5/h8-14H,7,15H2,1-6H3
SMIL CCC(COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)(N(C)C)c2ccccc2
IUPAC navn [2-(dimethylamino)-2-phenylbutyl] 3,4,5-trimethoxybenzoate
Molekylvægt (g/mol) 387.47
Mængde 500 mg
Formel vægt 387.2046 g/mol