Få mere at vide
Trimebutine, Mikromol™
Beskrivelse
Trimebutine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimebutine |
| CAS | 39133-31-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Trimebutine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H29 N O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Trimebutine, 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid 2-(dimethylamino)-2-phenylbutyl ester, (+/-)-Trimebutine, BRL-9476 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29NO5/c1-7-22(23(2)3,17-11-9-8-10-12-17)15-28-21(24)16-13-18(25-4)20(27-6)19(14-16)26-5/h8-14H,7,15H2,1-6H3 |
| SMIL | CCC(COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)(N(C)C)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | [2-(dimethylamino)-2-phenylbutyl] 3,4,5-trimethoxybenzoate |
| Vis mere |