Få mere at vide
Novus Biologicals™ TRIM8 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18444799 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18444799 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18444799 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00081603T01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forskningskategori Zinc Finger
Mål TRIM8
Synonym EC 6.3.2.-, GERP, GERPRING finger protein 27 glioblastoma expressed ring finger protein, Glioblastoma-expressed RING finger protein, RNF27probable E3 ubiquitin-protein ligase TRIM8, tripartite motif containing 8, tripartite motif protein TRIM8, tripartite motif-containing 8, Tripartite motif-containing protein 8
Gen symbol TRIM8