Få mere at vide
R&D Systems™ TRIM62 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18306039 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18306039 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18306039 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. H00055223T01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktlinje Novus
Forskningskategori Zinc Finger
Mål TRIM62
Synonym DEAR1, ductal epithelium-associated RING Chromosome 1, FLJ10759, FLJ16558, tripartite motif containing 62, tripartite motif-containing 62, tripartite motif-containing protein 62
Gen symbol TRIM62