Få mere at vide
Novus Biologicals™ TRIM50C 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18591072 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18591072 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18591072 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00378108T01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forskningskategori Zinc Finger
Mål TRIM50C
Synonym MGC45440, TRIM50CTripartite motif-containing protein 50 C, tripartite motif containing 74, tripartite motif-containing 50 C, tripartite motif-containing 74, tripartite motif-containing protein 74
Gen symbol TRIM74