missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
TRIM47 Polyclonal antibody specifically detects TRIM47 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | TRIM47 |
| Applikationer | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | APC |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | Gene overexpressed in astrocytoma protein, GOARING finger protein 100, RNF100tripartite motif-containing protein 47, tripartite motif containing 47, tripartite motif-containing 47 |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 356-530 of human TRIM47 (NP_258411.2).,, Sequence:, ELSFTKSSQAVRAVRDMLAVACVNQWEQLRGPGGNEDGPQKLDSEADAEPQDLESTNLLESEAPRDYFLKFAYIVDLDSDTADKFLQLFGTKGVKRVLCPINYPLSPTRFTHCEQVLGEGALDRGTYYWEVEIIEGWVSMGVMAEDFSPQEPYDRGRLGRNAHSCCLQWNGRSFS |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?