Få mere at vide
Trilostane, MedChemExpress
Artikelnummer. 16426436
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16426436 100 mg
16422167 50 mg
16406028 10 mg
16401126 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16426436 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14281
MedChemExpress Trilostane(Win 24540; Modrastane) is an inhibitor of 3 β-hydroxysteroid dehydrogenase used in the treatment of Cushing's syndrome.
Trilostane(Win 24540
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trilostane
Fysisk form Solid
CAS 13647-35-3
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H27NO3
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym Win 24540
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 56 mg/mL (169.99 mM)
SMIL OC1=C(C#N)C[C@@]2(C)[C@@]3(CC[C@]4([H])[C@]2([H])CC[C@@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@@H]5O)[C@@H]1O3
Molekylvægt (g/mol) 329.43
Formel vægt 329.43
Procent renhed 99.01%