Få mere at vide
Trilostane, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trilostane |
| CAS | 13647-35-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Trilostane |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H27 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Desopan, Modrastane, Modrefen, Modrenal, Trilostane, Vetoryl, Win 24540, Androst-2-ene-2-carbonitrile, 4,5-epoxy-3,17-dihydroxy-, (4alpha,5alpha,17beta)- |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27NO3/c1-18-7-6-14-12(13(18)3-4-15(18)22)5-8-20-17(24-20)16(23)11(10-21)9-19(14,20)2/h12-15,17,22-23H,3-9H2,1-2H3/t12-,13-,14-,15-,17+,18-,19+,20+/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@@]45O[C@@H]4C(=C(C[C@]35C)C#N)O)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| Vis mere |