Få mere at vide
Trilaurin
Artikelnummer. 15485249
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15485249 5 g 5g
15495249 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485249 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62962.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 538-24-9 | C39H74O6 | 639,015 g/mol
Trilaurin bruges i makeupprodukter, cremer og lotioner, deodoranter, sol- og solcremeprodukter, hårbalsam og hudpleje- og hudrenseprodukter. Disse bruges i kosmetiske produkter som fortykningsmidler og blødgørende midler. Det bruges som et viskositetsregulerende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trilaurin bruges i makeup-produkter, cremer og lotioner, deodoranter, sol- og solcremeprodukter, hårbalsam og hudpleje- og hudrenseprodukter. Disse bruges i kosmetiske produkter som fortykningsmidler og blødgørende midler. Det bruges som et viskositetsregulerende middel.
Opløselighed Opløselig i vand
, ethylacetat - næsten gennemsigtig.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 538-24-9
Molekylær formel C39H74O6
Molekylvægt (g/mol) 639.015
MDL nummer MFCD00026559
InChI nøgle VMPHSYLJUKZBJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trilaurin, glycerol trilaurate, glyceryl tridodecanoate, glyceryl trilaurate, glycerin trilaurate, lauric acid triglyceride, tridodecanoin, lauric acid triglycerin ester, trilauroylglycerol, laurin, tri
PubChem CID 10851
ChEBI CHEBI:77389
IUPAC navn 2,3-di(dodecanoyloxy)propyldodecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trilaurin
Smeltepunkt 47°C
Farve Hvid
Lineær formel [CH3(CH2)10COOCH2]2CHOCO(CH2)10CH3
Mængde 5 g
Beilstein 1730452
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethylacetate- almost transparency.
Formel vægt 639.01
Fysisk form Pulver