Få mere at vide
Trilaurin, 98 %
Artikelnummer. 10576982 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10576982 25 g Glasflaske 25g
10167632 5 g Glasflaske 5g
10330344 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10576982 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 421830250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 538-24-9 | C39H74O6 | 639,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 538-24-9
Molekylær formel C39H74O6
Molekylvægt (g/mol) 639.01
MDL nummer MFCD00026559
InChI nøgle VMPHSYLJUKZBJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trilaurin, glycerol trilaurate, glyceryl tridodecanoate, glyceryl trilaurate, glycerin trilaurate, lauric acid triglyceride, tridodecanoin, lauric acid triglycerin ester, trilauroylglycerol, laurin, tri
PubChem CID 10851
ChEBI CHEBI:77389
IUPAC navn 2,3-di(dodecanoyloxy)propyldodecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trilaurin
Smeltepunkt 45 °C til 47 °C
Farve Hvid
Tæthed 0.9000g/mL
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.9
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i ethanol, diethylether, meget opløselig i acetone, benzen
Formel vægt 639.01
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver