Få mere at vide
Triisopropylsilylacetylen, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490178
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15490178 5 g 5g
15400188 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490178 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53405.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 89343-06-6 | C11H22Si | 182.382 g/mol
Triisopropylsilylacetylen bruges som et reagens til den rhodium-katalyserede asymmetriske alkylering af alfa-, beta-umættede carbonylforbindelser såvel som i syntesen af beta-alkynylerede nitroalkaner. Det anvendes til fremstilling af bromethynyl-triisopropyl-silan i nærvær af reagenser, såsom N-bromsuccinimid og sølvnitrat. Det er aktivt involveret i Sonogashira-koblingsreaktion med 1-brom-3-iod-5-tertbutylbenzen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triisopropylsilylacetylen anvendes som reagens til den rhodium-katalyserede asymmetriske alkylering af alfa-, beta-umættede carbonylforbindelser samt i syntesen af beta-alkynylerede nitroalkaner. Det anvendes til fremstilling af bromethynyl-triisopropyl-silan i nærvær af reagenser, såsom N-bromsuccinimid og sølvnitrat. Det er aktivt involveret i Sonogashira-koblingsreaktion med 1-brom-3-iod-5-tertbutylbenzen.
Opløselighed
Blandbar med organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke syrer, stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89343-06-6
Molekylær formel C11H22Si
Molekylvægt (g/mol) 182.382
MDL nummer MFCD00075452
InChI nøgle KZGWPHUWNWRTEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropylsilyl acetylene, ethynyltriisopropylsilane, triisopropylsilylacetylene, ethynyltris propan-2-yl silane, ethynyl-tri propan-2-yl silane, silane, ethynyltris 1-methylethyl, triisopropylsilylacetylen, acmc-209qzk, ethynyltriisopropyl-silane
PubChem CID 2734682
IUPAC navn ethynyl-tri(propan-2-yl)silan
SMIL CC(C)[Si](C#C)(C(C)C)C(C)C
Specifications
Kogepunkt 50°C to 52°C (0.6mmHg)
Kemisk navn eller materiale Triisopropylsilylacetylene
Mængde 5 g
Lineær formel [(CH3)2CH]3SiC≡CH
FN nummer UN1993
Beilstein 3536241
Flammepunkt 56°C (133°F)
Opløselighedsinformation Miscible with organic solvents.
Formel vægt 182.38
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.4527
Tæthed 0.813