Få mere at vide
Triisopropylsilyl Trifluoromethanesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triisopropylsilyl Trifluoromethanesulfonate |
| CAS | 80522-42-5 |
| Molekylær formel | C10H21F3O3SSi |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | TIPSOTf, Triisopropyl(trifluoromethanesulfonato)silane, Triisopropylsilyl Triflate, TIPS Triflate, 1,1,1-Trifluoromethanesulfonic Acid Tris(1-methylethyl)silyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H21F3O3SSi/c1-7(2)18(8(3)4,9(5)6)16-17(14,15)10(11,12)13/h7-9H,1-6H3 |
| SMIL | CC(C)[Si](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)(C(C)C)C(C)C |
| IUPAC navn | tri(propan-2-yl)silyl trifluoromethanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 306.42 |
| Formel vægt | 306.0933 |