Få mere at vide
Triisopropylsilyl-trifluormethansulfonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10207020 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10207020 10 g Glasflaske 10g
10257593 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10207020 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 250700100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 80522-42-5 | C10H21F3O3SSi | 306.42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80522-42-5
Molekylær formel C10H21F3O3SSi
Molekylvægt (g/mol) 306.42
MDL nummer MFCD00009913
InChI nøgle LHJCZOXMCGQVDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropylsilyl trifluoromethanesulfonate, triisopropylsilyl triflate, triisopropylsilyltrifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid triisopropylsilyl ester, tips-otf, tips triflate, wacker silane ip3-triflate, triisopropylsilyl trifluoromethanesulphonate, triisopropylsilyl-trifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, tris 1-methylethyl silyl ester
PubChem CID 2724529
IUPAC navn tri(propan-2-yl)silyltrifluormethansulfonat
SMIL CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triisopropylsilyl-trifluoromethanesulfonate
Navn note 97%
Farve Brun til brun-orange
Tæthed 1.1400g/mL
Flammepunkt 100°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3SO3Si(CH(CH3)2)3
Brydningsindeks 1.4130 to 1.415
Mængde 10 g
Fieser 13,11
Specifik vægtfylde 1.14
Opløselighedsinformation Solubility in water: hydrolyzes
Formel vægt 306.42
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triisopropylsilyl-trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Triisopropylsilyl trifluoromethanesulfonate