Få mere at vide
Triisopropylsilyltrifluormethansulfonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414617
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11414617
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21127.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 80522-42-5 | C10H21F3O3SSi | 306.415 g/mol
Triisopropylsilyl trifluormethansulfonat bruges som et reagens til indførelse af triisopropylsilyl(TIPS) gruppe i organisk syntese. Det er involveret i syntesen af 2-substituerede benzothiopyran-4-oner og silyloxyacetylener. Som en beskyttelsesgruppe i organisk syntese bruges den især til beskyttelse af primære aminer. Desuden spiller det en vigtig rolle i Takahashi Taxol total syntese eller til kemiske glycosyleringsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triisopropylsilyl trifluormethansulfonat bruges som et reagens til indførelse af triisopropylsilyl(TIPS) gruppe i organisk syntese. Det er involveret i syntesen af 2-substituerede benzothiopyran-4-oner og silyloxyacetylener. Som en beskyttelsesgruppe i organisk syntese bruges den især til beskyttelse af primære aminer. Desuden spiller det en vigtig rolle i Takahashi Taxol total syntese eller til kemiske glycosyleringsreaktioner.
Opløselighed Blandbar med
chloroform og ethylacetat.
Noter
Fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke baser og stærke oxidationsmidler. Hydrolyserer i vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80522-42-5
Molekylær formel C10H21F3O3SSi
Molekylvægt (g/mol) 306.415
MDL nummer MFCD00009913
InChI nøgle LHJCZOXMCGQVDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropylsilyl trifluoromethanesulfonate, triisopropylsilyl triflate, triisopropylsilyltrifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid triisopropylsilyl ester, tips-otf, tips triflate, wacker silane ip3-triflate, triisopropylsilyl trifluoromethanesulphonate, triisopropylsilyl-trifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, tris 1-methylethyl silyl ester
PubChem CID 2724529
IUPAC navn tri(propan-2-yl)silyltrifluormethansulfonat
SMIL CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triisopropylsilyl trifluoromethanesulfonate
Tæthed 1.136
Kogepunkt 45°C to 46°C (0.03 mmHg)
Flammepunkt 100°C (212°F)
Brydningsindeks 1.415
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Beilstein 3591541
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with chloroform and ethyl acetate.
Formel vægt 306.42
Procent renhed 97%