Få mere at vide
(Triisopropylsilyl)acetylene, 97%
Artikelnummer. 10571702 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10571702 5 g Glasflaske 5g
10018981 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10571702 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 368740050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 89343-06-6 | C11H22Si | 182.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89343-06-6
Molekylær formel C11H22Si
Molekylvægt (g/mol) 182.38
MDL nummer MFCD00075452
InChI nøgle KZGWPHUWNWRTEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropylsilyl acetylene, ethynyltriisopropylsilane, triisopropylsilylacetylene, ethynyltris propan-2-yl silane, ethynyl-tri propan-2-yl silane, silane, ethynyltris 1-methylethyl, triisopropylsilylacetylen, acmc-209qzk, ethynyltriisopropyl-silane
PubChem CID 2734682
IUPAC navn ethynyl-tri(propan-2-yl)silan
SMIL CC(C)[Si](C#C)(C(C)C)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Triisopropylsilyl)acetylene
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.8130g/mL
Kogepunkt 50°C to 52°C (6.0 mmHg)
Flammepunkt 56°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(CH3)2CH]3SiC∽CH
Brydningsindeks 1.4515 to 1.4535
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.813
Formel vægt 182.38
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Triisopropylsilyl)acetylene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.