Få mere at vide
Triisopropylsilanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triisopropylsilanol |
| CAS | 17877-23-5 |
| Molekylær formel | C9 H22 O Si |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1,1,1-Tris(1-methylethyl)silanol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H22OSi/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3 |
| SMIL | CC(C)[Si](O)(C(C)C)C(C)C |
| IUPAC navn | hydroxy-tri(propan-2-yl)silan |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.356 |
| Formel vægt | 174.144 |