Få mere at vide
Triisopropylsilan, TRC
Artikelnummer. 30457045
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30457045 250 g
1 options
Artikelnummer. 30457045 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT770330250G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triisopropylsilane
CAS 6485-79-6
Molekylær formel C9H22Si
Mængde 250 g
Synonym Tris(1-methylethyl)silane, Triisopropylhydrosilane
InChI formel InChI=1S/C9H22Si/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3
SMIL CC(C)[SiH](C(C)C)C(C)C
IUPAC navn tri(propan-2-yl)silan
Molekylvægt (g/mol) 158.36
Formel vægt 158.1491