Få mere at vide
Triisopropylsilane, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 6485-79-6 |
| Tæthed | 0.77 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 84°C to 85°C/46.7 hPa |
| Molekylær formel | ((CH3)2CH)3SiH |
| MDL nummer | MFCD00009657 |
| Mængde | 10 mL |
| Synonym | Triisopropylsilane, Triisopropylsilane |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.36 |
| Grad | Research |