Få mere at vide
Triisopropylsilan, 98%
Product Code. 11312157
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11312157 25 g 25g
11302157 5 g 5g
11322157 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11312157 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L09585.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Add to basket
CAS: 6485-79-6 | C9H22Si | 158,36 g/mol
Triisopropylsilan bruges som en beskyttende gruppe i peptidsyntese og bruges også som et reduktionsmiddel til selektiv reduktion af anomere C-phenylketaler. Det bruges til selektiv silylering af primære hydroxylgrupper uden at påvirke den sekundære hydroxylgruppe. Det bruges til fremstilling af anti-1,2-dioler katalyseret af et Ni(O) N-heterocyklisk karbinkompleks med høj diastereoselektivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triisopropylsilan bruges som en beskyttende gruppe i peptidsyntese og bruges også som et reduktionsmiddel til selektiv reduktion af anomere C-phenylketaler. Det bruges til selektiv silylering af primære hydroxylgrupper uden at påvirke den sekundære hydroxylgruppe. Det bruges til fremstilling af anti-1,2-dioler katalyseret af et Ni(O) N-heterocyklisk karbinkompleks med høj diastereoselektivitet.
Opløselighed Ikke blandbar
med vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke syrer og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6485-79-6
Molekylær formel C9H22Si
Molekylvægt (g/mol) 158.36
MDL nummer MFCD00009657
InChI nøgle YDJXDYKQMRNUSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropylsilane, tris propan-2-yl silane, triisopropyl silane, tri propan-2-yl silicon, tri-isopropylsilyl radical, triisopropylsilyl, tri-iso-propylsilane, ambotzrl-1102, pubchem12855
PubChem CID 6327611
SMIL CC(C)[SiH](C(C)C)C(C)C
Specifications
Kogepunkt 166 °C
Kemisk navn eller materiale Triisopropylsilane
Mængde 25 g
Flammepunkt 35 °C (95 °F)
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.434
Tæthed 0.773
Lineær formel [(CH3)2CH]3SiH
FN nummer UN1993
Beilstein 1733718
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
IUPAC navn tri(propan-2-yl)silicium
Formel vægt 158.36
Procent renhed 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Triisopropylsilane
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Triisopropylsilane