Få mere at vide
Triisopropylsilan, 98%, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11946161 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11946161 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 11946161 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446171000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 6485-79-6 | C9H22Si | 158,36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triisopropylsilane
Navn note AcroSeal
CAS 6485-79-6
Tæthed 0.7730g/mL
Kogepunkt 84 °C til 86 °C (35,0 mmHg)
Flammepunkt 37 °C
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C9H22Si
Lineær formel [(CH3)2CH]3SiH
Brydningsindeks 1,4340 til 1,436
MDL nummer MFCD00009657
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.773
Synonym triisopropylsilane, tris propan-2-yl silane, triisopropyl silane, tri propan-2-yl silicon, tri-isopropylsilyl radical, triisopropylsilyl, tri-iso-propylsilane, ambotzrl-1102, pubchem12855
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ubetydelig
InChI nøgle YDJXDYKQMRNUSA-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)[SiH](C(C)C)C(C)C
IUPAC navn tris(propan-2-yl)silan
Molekylvægt (g/mol) 158.36
PubChem CID 6327611
Formel vægt 158.36
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triisopropylsilane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.