Få mere at vide
Triisopropylfosfit, TRC
Artikelnummer. 30454898
Skift visning
Mængde:
2.5 mL
Pakningsstørrelse:
2.5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30454898 2.5 mL 2.5ml
1 options
Artikelnummer. 30454898 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8845102.5ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(1-methylethoxy)phosphane
CAS 116-17-6
Molekylær formel C9 H21 O3 P
Mængde 2.5 mL
Synonym Tris(1-methylethoxy)phosphane, Phosphorous acid tris(1-methylethyl) ester, Phosphorous acid triisopropyl ester, Isopropyl phosphite, NSC 6516, Tri-2-propyl phosphite, Triisopropoxyphosphine, Triisopropyl phosphite, Tris(isopropyl) phosphite, Medronic acid Imp. A (EP)
InChI formel InChI=1S/C9H21O3P/c1-7(2)10-13(11-8(3)4)12-9(5)6/h7-9H,1-6H3
SMIL CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
IUPAC navn Tripropan-2-yl fosfit
Molekylvægt (g/mol) 208.24
Formel vægt 208.1228