Få mere at vide
Triisopropylfosfit, TRC
Artikelnummer. 30451339
Skift visning
Mængde:
25 mL
Artikelnummer. Mængde
30451339 25 mL
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30451339 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT88451025ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(1-methylethoxy)phosphane
CAS 116-17-6
Molekylær formel C9 H21 O3 P
Mængde 25 mL
Synonym Tris(1-methylethoxy)phosphane, Phosphorous acid tris(1-methylethyl) ester, Phosphorous acid triisopropyl ester, Isopropyl phosphite, NSC 6516, Tri-2-propyl phosphite, Triisopropoxyphosphine, Triisopropyl phosphite, Tris(isopropyl) phosphite, Medronic acid Imp. A (EP)
InChI formel InChI=1S/C9H21O3P/c1-7(2)10-13(11-8(3)4)12-9(5)6/h7-9H,1-6H3
SMIL CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
IUPAC navn Tripropan-2-yl fosfit
Molekylvægt (g/mol) 208.24
Formel vægt 208.1228