Få mere at vide
Triisopropylphosphit, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10784993 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10784993 100 g Glasflaske 100g
10221153 5 g Glass bottle 5g
10188992 500 g Glasflaske 500g
11915151 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10784993 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 372381000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 116-17-6
Molekylær formel C9H21O3P
Molekylvægt (g/mol) 208.24
InChI nøgle SJHCUXCOGGKFAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropyl phosphite, tri-2-propyl phosphite, phosphorous acid, tris 1-methylethyl ester, isopropyl phosphite, tri, triisopropoxyphosphine, phosphorous acid, triisopropyl ester, tri-2-propylphosphite, unii-rj7qu4yqun, triisopropylphosphite, tri-i-propylphosphite
PubChem CID 8304
IUPAC navn tripropan-2-ylphosphit
SMIL CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triisopropyl phosphite
Tæthed 0.9140g/mL
Kogepunkt 94°C to 95°C (66.6 hPa)
Flammepunkt 62°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(CH3)2CHO]3P
Brydningsindeks 1.4095 to 1.4115
Mængde 100 g
Beilstein 01,363
Fieser 01,1229; 16,36
Specifik vægtfylde 0.914
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 208.24
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triisopropyl phosphite
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne og andre blottede hudområder grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.