Få mere at vide
Triisopropylphosphit, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10188992 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10188992
Brand: Thermo Scientific Acros 372385000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 116-17-6
Molekylær formel C9H21O3P
Molekylvægt (g/mol) 208.24
InChI nøgle SJHCUXCOGGKFAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropyl phosphite, tri-2-propyl phosphite, phosphorous acid, tris 1-methylethyl ester, isopropyl phosphite, tri, triisopropoxyphosphine, phosphorous acid, triisopropyl ester, tri-2-propylphosphite, unii-rj7qu4yqun, triisopropylphosphite, tri-i-propylphosphite
PubChem CID 8304
IUPAC navn tripropan-2-ylphosphit
SMIL CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triisopropyl phosphite
Tæthed 0.9140g/mL
Kogepunkt 94°C to 95°C (66.6 hPa)
Flammepunkt 62°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(CH3)2CHO]3P
Brydningsindeks 1.4095 to 1.4115
Mængde 500 g
Beilstein 01,363
Fieser 01,1229; 16,36
Specifik vægtfylde 0.914
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 208.24
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske