Få mere at vide
Triisopropylphosphit, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462298
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11462298 250 mL 250ml
11423910 100 mL 100ml
11433910 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11462298 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15247.AK
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 116-17-6
Molekylær formel C9H21O3P
Molekylvægt (g/mol) 208.238
MDL nummer MFCD00008874
InChI nøgle SJHCUXCOGGKFAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropyl phosphite, tri-2-propyl phosphite, phosphorous acid, tris 1-methylethyl ester, isopropyl phosphite, tri, triisopropoxyphosphine, phosphorous acid, triisopropyl ester, tri-2-propylphosphite, unii-rj7qu4yqun, triisopropylphosphite, tri-i-propylphosphite
PubChem CID 8304
IUPAC navn tripropan-2-ylphosphit
SMIL CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triisopropyl phosphite
Tæthed 0.908
Kogepunkt 63 °C til 64 °C (11 mmHg)
Flammepunkt 46 °C (114 °F)
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.411
Mængde 250 mL
FN nummer UN1993
Beilstein 1701528
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Formel vægt 208.24
Procent renhed ≥90%